Imprimer

N-(Thiophen-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01052187-1G BD01052187-5G BD01052187-250 BD01052187-100
BLDPBD01052187-1GEA 172 EUR
BLDPBD01052187-1G BLDPBD01052187-5G BLDPBD01052187-250 BLDPBD01052187-100
N-(Thiophen-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine 95%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
Poids moléculaire: 247,3128 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD04562809
Numéro CAS: 869950-48-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR