Imprimer

(S)-Ethyl 2-hydroxybutanoate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01053836-5G BD01053836-1G
BLDPBD01053836-5GEA 216 EUR
BLDPBD01053836-5G BLDPBD01053836-1G
(S)-Ethyl 2-hydroxybutanoate 98%
(S)-Ethyl 2-hydroxybutanoate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₁₂O₃
Poids moléculaire: 132,1577 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD22418998
Numéro CAS: 88271-13-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR