Imprimer

2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01061466-250 BD01061466-1G BD01061466-100 BD01061466-5G
BLDPBD01061466-250EA 189 EUR
BLDPBD01061466-250 BLDPBD01061466-1G BLDPBD01061466-100 BLDPBD01061466-5G
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₄ClN₃
Poids moléculaire: 177,5905 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD09041343
Numéro CAS: 131773-48-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR