Imprimer

3,3-Bis(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01063392-250 BD01063392-1G BD01063392-100
BLDPBD01063392-250EA 318 EUR
BLDPBD01063392-250 BLDPBD01063392-1G BLDPBD01063392-100
3,3-Bis(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Bis(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₈ClF₆N
Poids moléculaire: 243,5778 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD19382107
Numéro CAS: 1315368-84-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR