Imprimer

5-Methylbicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01065429-25M BD01065429-100 BD01065429-250 BD01065429-1G BD01065429-50M
BLDPBD01065429-25MEA 170 EUR
BLDPBD01065429-25M BLDPBD01065429-100 BLDPBD01065429-250 BLDPBD01065429-1G BLDPBD01065429-50M
5-Methylbicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid 95%
5-Methylbicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₈O₂
Poids moléculaire: 182,2594 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00497987
Numéro CAS: 91965-21-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR