Imprimer

[(2-Hexylcyclopentylidene)amino]thiourea 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01069039-250EA 301 EUR
BLDPBD01069039-250 BLDPBD01069039-50M BLDPBD01069039-100
[(2-Hexylcyclopentylidene)amino]thiourea 98%
[(2-Hexylcyclopentylidene)amino]thiourea

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₂H₂₃N₃S
Poids moléculaire: 241,3961 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00571007
Numéro CAS: 321673-30-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR