Imprimer

1-Benzyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01074590-250EA 253 EUR
BLDPBD01074590-250 BLDPBD01074590-50M BLDPBD01074590-100 BLDPBD01074590-1G
1-Benzyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₁H₁₃N₃
Poids moléculaire: 187,2410 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16042721
Numéro CAS: 1248908-53-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR