Imprimer

2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetonitrile 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01078053-250EA 174 EUR
BLDPBD01078053-250 BLDPBD01078053-100
2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetonitrile 95%
2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₇NO
Poids moléculaire: 97,1152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14622836
Numéro CAS: 5648-87-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR