Imprimer

4-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01078966-100 BD01078966-1G BD01078966-250
BLDPBD01078966-100EA 116 EUR
BLDPBD01078966-100 BLDPBD01078966-1G BLDPBD01078966-250
4-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
4-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 153,1784 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD16706839
Numéro CAS: 874496-74-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR