Imprimer

8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01080443-250EA 211 EUR
BLDPBD01080443-250 BLDPBD01080443-1G BLDPBD01080443-100
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-one 95%
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-one

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₁₁NO
Poids moléculaire: 161,2004 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09054821
Numéro CAS: 36053-94-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR