Imprimer

1-Chloro-6-methoxyisoquinolin-3(2H)-one 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01083118-1G BD01083118-250 BD01083118-100
BLDPBD01083118-1GEA 650 EUR
BLDPBD01083118-1G BLDPBD01083118-250 BLDPBD01083118-100
1-Chloro-6-methoxyisoquinolin-3(2H)-one 97%
1-Chloro-6-methoxyisoquinolin-3(2H)-one

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 209,6290 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD27925324
Numéro CAS: 55086-31-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR