Imprimer

3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazole 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01084014-1G BD01084014-250 BD01084014-100
BLDPBD01084014-1GEA 220 EUR
BLDPBD01084014-1G BLDPBD01084014-250 BLDPBD01084014-100
3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₃₃H₂₂N₄
Poids moléculaire: 474,5546 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD31657478
Numéro CAS: 1313391-57-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR