Imprimer
3-Ethynyl-6-methyl-pyridazine 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD01084482-25M BD01084482-100 BD01084482-1G BD01084482-250
BLDPBD01084482-25MEA 129 EUR
BLDPBD01084482-25M BLDPBD01084482-100 BLDPBD01084482-1G BLDPBD01084482-250
3-Ethynyl-6-methyl-pyridazine 95%
3-Ethynyl-6-methyl-pyridazine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₆N₂
Poids moléculaire: 118,1359 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD22371717
Numéro CAS: 77778-20-2