Imprimer

[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Pyrromethene 567,Boron, [3-ethyl-5-[1-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-, (T-4)-

BD01085123-100 BD01085123-250 BD01085123-1G
BLDPBD01085123-100EA 74 EUR
BLDPBD01085123-100 BLDPBD01085123-250 BLDPBD01085123-1G
[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) 98%
[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₈H₂₅BF₂N₂
Poids moléculaire: 318,22 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28009147
Numéro CAS: 131083-16-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR