Imprimer

Octadecyl heptanoate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01086091-5G BD01086091-25G BD01086091-1G BD01086091-100
BLDPBD01086091-5GEA 29 EUR
BLDPBD01086091-5G BLDPBD01086091-25G BLDPBD01086091-1G BLDPBD01086091-100
Octadecyl heptanoate 97%
Octadecyl heptanoate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₅H₅₀O₂
Poids moléculaire: 382,6633 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD11619042
Numéro CAS: 66009-41-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR