Imprimer

5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01087074-1GEA 146 EUR
BLDPBD01087074-1G BLDPBD01087074-250 BLDPBD01087074-100
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde 99%
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₉BrOS
Poids moléculaire: 303,2584 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31631836
Numéro CAS: 1356861-54-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR