Imprimer

4-Methylmorpholine-2,6-dione 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01087766-250 BD01087766-1G
BLDPBD01087766-250EA 14 EUR
BLDPBD01087766-250 BLDPBD01087766-1G
4-Methylmorpholine-2,6-dione 97%
4-Methylmorpholine-2,6-dione

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₇NO₃
Poids moléculaire: 129,1140 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18886023
Numéro CAS: 13480-36-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR