Imprimer

(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(3,5-difluorophenyl)butanoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01088093-1G BD01088093-100 BD01088093-250
BLDPBD01088093-1GEA 511 EUR
BLDPBD01088093-1G BLDPBD01088093-100 BLDPBD01088093-250
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(3,5-difluorophenyl)butanoic acid 97%
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(3,5-difluorophenyl)butanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₅H₂₁F₂NO₄
Poids moléculaire: 437,4354 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32173627
Numéro CAS: 2349961-66-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR