Imprimer

2-{[2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl](methyl)amino}acetic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01089037-100 BD01089037-1G BD01089037-250
BLDPBD01089037-100EA 85 EUR
BLDPBD01089037-100 BLDPBD01089037-1G BLDPBD01089037-250
2-{[2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl](methyl)amino}acetic acid 95%
2-{[2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl](methyl)amino}acetic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₃
Poids moléculaire: 261,1972 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD21602457
Numéro CAS: 953062-31-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR