Imprimer

9-(4-Chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9H-carbazole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01089803-5G BD01089803-25G BD01089803-1G
BLDPBD01089803-5GEA 46 EUR
BLDPBD01089803-5G BLDPBD01089803-25G BLDPBD01089803-1G
9-(4-Chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9H-carbazole 97%
9-(4-Chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9H-carbazole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₁H₁₃ClN₄
Poids moléculaire: 356,8077 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32206908
Numéro CAS: 1268244-56-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR