Imprimer

2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01093151-100 BD01093151-250 BD01093151-1G
BLDPBD01093151-100EA 146 EUR
BLDPBD01093151-100 BLDPBD01093151-250 BLDPBD01093151-1G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₁ClF₃N
Poids moléculaire: 237,6493 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18380751
Numéro CAS: 2711-55-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR