Imprimer

2,4,6-Tris(4-(bromomethyl)phenyl)-1,3,5-triazine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01095278-25GEA 1364 EUR
BLDPBD01095278-25G BLDPBD01095278-5G BLDPBD01095278-250 BLDPBD01095278-10G BLDPBD01095278-1G
2,4,6-Tris(4-(bromomethyl)phenyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(4-(bromomethyl)phenyl)-1,3,5-triazine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₄H₁₈Br₃N₃
Poids moléculaire: 588,1318 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27965501
Numéro CAS: 1169964-41-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR