Imprimer

2,2'-(2,6-Dis(hexyloxy)naphthalene-1,5-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane) 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01095890-100
BLDPBD01095890-100EA 100 EUR
BLDPBD01095890-100
2,2'-(2,6-Dis(hexyloxy)naphthalene-1,5-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane) 98%
2,2'-(2,6-Dis(hexyloxy)naphthalene-1,5-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₃₄H₅₄B₂O₆
Poids moléculaire: 580,4110 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 2357137-42-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR