Imprimer

3-(Carbamimidoylthio)propanoic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01096774-25GEA 9 EUR
BLDPBD01096774-25G
3-(Carbamimidoylthio)propanoic acid 98%
3-(Carbamimidoylthio)propanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₄H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 148,1835 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020520
Numéro CAS: 5398-29-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR