Imprimer

(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(1,3-diphenylpropane-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole) 98% 99%ee

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01096950-1G BD01096950-100 BD01096950-250
BLDPBD01096950-1GEA 807 EUR
BLDPBD01096950-1G BLDPBD01096950-100 BLDPBD01096950-250
(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(1,3-diphenylpropane-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole) 98% 99%ee
(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(1,3-diphenylpropane-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole)

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₃₅H₃₀N₂O₂
Poids moléculaire: 510,6249 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD31706434
Numéro CAS: 195703-68-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR