Imprimer
5,5'-(Pyridine-3,5-diyl)diisophthalic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD01099811-250EA 103 EUR
BLDPBD01099811-250 BLDPBD01099811-100
5,5'-(Pyridine-3,5-diyl)diisophthalic acid 98%
5,5'-(Pyridine-3,5-diyl)diisophthalic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₂₁H₁₃NO₈
Poids moléculaire: 407,3298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1433029-60-7