Imprimer

N-(2-Hydroxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01100775-100 BD01100775-1G BD01100775-250
BLDPBD01100775-100EA 63 EUR
BLDPBD01100775-100 BLDPBD01100775-1G BLDPBD01100775-250
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide 98%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₄H₂₂BNO₅S
Poids moléculaire: 327,2042 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28397687
Numéro CAS: 1014613-40-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR