Imprimer

1-(4-Chloro-2-fluoro-phenyl)-ethylamine hydrochloride 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01103423-100 BD01103423-1G BD01103423-250
BLDPBD01103423-100EA 167 EUR
BLDPBD01103423-100 BLDPBD01103423-1G BLDPBD01103423-250
1-(4-Chloro-2-fluoro-phenyl)-ethylamine hydrochloride 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-phenyl)-ethylamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₁₀Cl₂FN
Poids moléculaire: 210,0761 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD31539565
Numéro CAS: 2206608-00-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR