Imprimer

4-Chloro-6-fluoro-8-methylquinoline-3-carbonitrile 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01103439-250 BD01103439-1G BD01103439-100
BLDPBD01103439-250EA 231 EUR
BLDPBD01103439-250 BLDPBD01103439-1G BLDPBD01103439-100
4-Chloro-6-fluoro-8-methylquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-6-fluoro-8-methylquinoline-3-carbonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₁H₆ClFN₂
Poids moléculaire: 220,6301 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD09934836
Numéro CAS: 1016773-98-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR