Imprimer

1-Bromo-2-(3-chlorophenoxy)benzene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01105131-100 BD01105131-1G BD01105131-250
BLDPBD01105131-100EA 105 EUR
BLDPBD01105131-100 BLDPBD01105131-1G BLDPBD01105131-250
1-Bromo-2-(3-chlorophenoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-(3-chlorophenoxy)benzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₈BrClO
Poids moléculaire: 283,5483 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28130112
Numéro CAS: 1426805-09-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR