Imprimer

1,4-Bis(diphenylphosphanyl)benzene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01106670-5G BD01106670-1G BD01106670-250
BLDPBD01106670-5GEA 414 EUR
BLDPBD01106670-5G BLDPBD01106670-1G BLDPBD01106670-250
1,4-Bis(diphenylphosphanyl)benzene 98%
1,4-Bis(diphenylphosphanyl)benzene

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₃₀H₂₄P₂
Poids moléculaire: 446,4591 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00014082
Numéro CAS: 1179-06-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR