Imprimer

6-Bromo-2-methyl-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01108892-5G BD01108892-1G BD01108892-25G
BLDPBD01108892-5GEA 151 EUR
BLDPBD01108892-5G BLDPBD01108892-1G BLDPBD01108892-25G
6-Bromo-2-methyl-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione 98%
6-Bromo-2-methyl-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 290,1121 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00446021
Numéro CAS: 4116-90-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR