Imprimer

2-Cyano-3-methylpyridine 1-oxide 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01110370-5G BD01110370-25G BD01110370-1G
BLDPBD01110370-5GEA 57 EUR
BLDPBD01110370-5G BLDPBD01110370-25G BLDPBD01110370-1G
2-Cyano-3-methylpyridine 1-oxide 97%
2-Cyano-3-methylpyridine 1-oxide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆N₂O
Poids moléculaire: 134,1400 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD20923371
Numéro CAS: 159727-88-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR