Imprimer

4,4,4,4-(1,3,6,8-Pyrenetetrayl)tetrakis[benzenamine] 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01110535-5GEA 759 EUR
BLDPBD01110535-5G BLDPBD01110535-100 BLDPBD01110535-250 BLDPBD01110535-1G
4,4,4,4-(1,3,6,8-Pyrenetetrayl)tetrakis[benzenamine] 98%
4,4,4,4-(1,3,6,8-Pyrenetetrayl)tetrakis[benzenamine]

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₄₀H₃₀N₄
Poids moléculaire: 566,6930 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31700814
Numéro CAS: 1610471-69-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR