Imprimer

N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methyl-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01110600-1G BD01110600-100 BD01110600-250
BLDPBD01110600-1GEA 962 EUR
BLDPBD01110600-1G BLDPBD01110600-100 BLDPBD01110600-250
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methyl-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine 97%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methyl-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine

Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₃₈H₃₃NO₄S
Poids moléculaire: 599,7379 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD30749166
Numéro CAS: 725728-43-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR