Imprimer

[5-Methyl-1-(oxan-2-yl)-1H-indazol-4-yl]boronic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01111333-250
BLDPBD01111333-250EA 183 EUR
BLDPBD01111333-250
[5-Methyl-1-(oxan-2-yl)-1H-indazol-4-yl]boronic acid 95%
[5-Methyl-1-(oxan-2-yl)-1H-indazol-4-yl]boronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₃
Poids moléculaire: 260,0967 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD30802381
Numéro CAS: 2022976-34-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR