Imprimer

(3-(Dibenzo[b,d]furan-1-yl)phenyl)boronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01113228-1G BD01113228-100 BD01113228-250
BLDPBD01113228-1GEA 252 EUR
BLDPBD01113228-1G BLDPBD01113228-100 BLDPBD01113228-250
(3-(Dibenzo[b,d]furan-1-yl)phenyl)boronic acid 98%
(3-(Dibenzo[b,d]furan-1-yl)phenyl)boronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₈H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 288,1050 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 2229864-76-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR