Imprimer

3-(Prop-1-en-2-yl)picolinonitrile 97% stabilisé

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Stabilisation: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol

BD01115419-1G BD01115419-100 BD01115419-250
BLDPBD01115419-1GEA 515 EUR
BLDPBD01115419-1G BLDPBD01115419-100 BLDPBD01115419-250
3-(Prop-1-en-2-yl)picolinonitrile 97% stabilisé
3-(Prop-1-en-2-yl)picolinonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₈N₂
Poids moléculaire: 144,1732 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1450634-01-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR