Imprimer

(((7-Bromoheptyl)oxy)methyl)benzene 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01115806-1GEA 176 EUR
BLDPBD01115806-1G BLDPBD01115806-100 BLDPBD01115806-250
(((7-Bromoheptyl)oxy)methyl)benzene 97%
(((7-Bromoheptyl)oxy)methyl)benzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₄H₂₁BrO
Poids moléculaire: 285,2199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 94427-22-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR