Imprimer

tert-Butyl (2-(2-iodoethoxy)ethyl)carbamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01116165-250 BD01116165-5G BD01116165-1G
BLDPBD01116165-250EA 88 EUR
BLDPBD01116165-250 BLDPBD01116165-5G BLDPBD01116165-1G
tert-Butyl (2-(2-iodoethoxy)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-(2-iodoethoxy)ethyl)carbamate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₉H₁₈INO₃
Poids moléculaire: 315,1486 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD24467264
Numéro CAS: 629626-40-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR