Imprimer

6-Chloro-2-iodo-4-methylpyridin-3-amine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01117236-100 BD01117236-1G BD01117236-250
BLDPBD01117236-100EA 100 EUR
BLDPBD01117236-100 BLDPBD01117236-1G BLDPBD01117236-250
6-Chloro-2-iodo-4-methylpyridin-3-amine 98%
6-Chloro-2-iodo-4-methylpyridin-3-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₆ClIN₂
Poids moléculaire: 268,4827 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD30478217
Numéro CAS: 1073182-74-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR