Imprimer

3,3-Dimethyl-2-phenylbutanoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01117931-100 BD01117931-1G BD01117931-250
BLDPBD01117931-100EA 135 EUR
BLDPBD01117931-100 BLDPBD01117931-1G BLDPBD01117931-250
3,3-Dimethyl-2-phenylbutanoic acid 97%
3,3-Dimethyl-2-phenylbutanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₆O₂
Poids moléculaire: 192,2542 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD20483331
Numéro CAS: 13490-70-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR