Imprimer

(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(2,3-Dihydro-1H-indene-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole) 98% 99%ee

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01118025-250 BD01118025-100 BD01118025-5G BD01118025-1G
BLDPBD01118025-250EA 257 EUR
BLDPBD01118025-250 BLDPBD01118025-100 BLDPBD01118025-5G BLDPBD01118025-1G
(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(2,3-Dihydro-1H-indene-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole) 98% 99%ee
(3aS,3a'S,8aR,8a'R)-2,2'-(2,3-Dihydro-1H-indene-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole)

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₉H₂₄N₂O₂
Poids moléculaire: 432,5131 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32201221
Numéro CAS: 188780-28-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR