Imprimer

Bis(acetonitrile)palladium(II) p-toluenesulphonate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01119828-250 BD01119828-1G
BLDPBD01119828-250EA 269 EUR
BLDPBD01119828-250 BLDPBD01119828-1G
Bis(acetonitrile)palladium(II) p-toluenesulphonate 98%
Bis(acetonitrile)palladium(II) p-toluenesulphonate

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₈H₂₀N₂O₆PdS₂
Poids moléculaire: 530,9112 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD28167054
Numéro CAS: 114757-66-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR