Imprimer

(3S,3'S)-3,3'-Di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-4,4'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01119980-100
BLDPBD01119980-100EA 330 EUR
BLDPBD01119980-100
(3S,3'S)-3,3'-Di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-4,4'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole 97%
(3S,3'S)-3,3'-Di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-4,4'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₂H₂₈O₂P₂
Poids moléculaire: 386,4041 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32201250
Numéro CAS: 2207601-04-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR