Imprimer

(1S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)thio]-2-(diphenylphosphino)ferrocene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01122261-100 BD01122261-1G BD01122261-250
BLDPBD01122261-100EA 118 EUR
BLDPBD01122261-100 BLDPBD01122261-1G BLDPBD01122261-250
(1S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)thio]-2-(diphenylphosphino)ferrocene 98%
(1S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)thio]-2-(diphenylphosphino)ferrocene

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD09842766
Numéro CAS: 503859-61-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR