Imprimer

N-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01122735-5G BD01122735-1G BD01122735-250 BD01122735-100
BLDPBD01122735-5GEA 333 EUR
BLDPBD01122735-5G BLDPBD01122735-1G BLDPBD01122735-250 BLDPBD01122735-100
N-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 95%
N-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₈Cl₃NO
Poids moléculaire: 228,5035 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32173630
Numéro CAS: 139460-29-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR