Imprimer

1-(4-(4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl)-3-(m-tolyl)urea 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01123184-50M BD01123184-25M BD01123184-100 BD01123184-250
BLDPBD01123184-50MEA 231 EUR
BLDPBD01123184-50M BLDPBD01123184-25M BLDPBD01123184-100 BLDPBD01123184-250
1-(4-(4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl)-3-(m-tolyl)urea 98%
1-(4-(4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl)-3-(m-tolyl)urea

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₀H₁₇N₅OS
Poids moléculaire: 375,4469 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD31544386
Numéro CAS: 501698-03-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR