Imprimer

2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-2-methylpropanenitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01125827-100 BD01125827-250 BD01125827-1G
BLDPBD01125827-100EA 118 EUR
BLDPBD01125827-100 BLDPBD01125827-250 BLDPBD01125827-1G
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-2-methylpropanenitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₃NO
Poids moléculaire: 175,2270 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD19695275
Numéro CAS: 91132-15-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR