Imprimer

(S)-1-(p-Tolyl)butan-1-amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01125906-100EA 177 EUR
BLDPBD01125906-100 BLDPBD01125906-1G BLDPBD01125906-250
(S)-1-(p-Tolyl)butan-1-amine 95%
(S)-1-(p-Tolyl)butan-1-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₁₁H₁₇N
Poids moléculaire: 163,2594 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08439604
Numéro CAS: 344794-57-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR